Learn More
2,3-diméthylhexane, Thermo Scientific™
Code produit. 17555585 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 mL
5 mL
Conditionnement:
1mL
5mL
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit. 17555585
Marque: Thermo Scientific Acros 469270010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Identifiants chimiques
CAS 584-94-1
Formule moléculaire C8H18
Poids moléculaire (g/mol) 114.23
Numéro MDL 00039951
Clé InChI JXPOLSKBTUYKJB-UHFFFAOYNA-N
Nom IUPAC 2,3-diméthylhexane
SMILES CCCC(C)C(C)C
Spécification
Vecteur alpha DIMETHYLHEXANE
Nom chimique ou matériau 2,3-Dimethylhexane
Couleur Transparent incolore à presque incolore
Point d’éclair 7°C
Spectre IR Conforms
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm)
Quantité 1 mL
Forme physique Liquid