Learn More
2,3-diméthylhydroquinone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10582281 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 10582281
Marque: Thermo Scientific Acros 305110050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 608-43-5 | C8H10O2 | 138.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 608-43-5
Formule moléculaire C8H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 138.17
Numéro MDL MFCD00009997
Clé InChI BXJGUBZTZWCMEX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dimethylhydroquinone, o-xylene-3,6-diol, 2,3-xylohydroquinone, o-xylohydroquinone, 1,4-benzenediol, 2,3-dimethyl, unii-f0l7hg609j, 1,4-dihydroxy-2,3-dimethylbenzene, 3,6-dihydroxy-o-xylene, 2,3-dimethyl-1,4-benzenediol, 2,3-dimethyl hydroquinone
CID PubChem 69100
Nom IUPAC 2,3-diméthylbenzène-1,4-diol
SMILES CC1=C(C)C(O)=CC=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 3-Dimethylhydroquinone
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 223.0°C to 225.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble in water
Poids de la formule 138.17
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre