Learn More
2-(-Fluorophényl)éthylamine,3-fluorophényl)éthylamine, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15482099
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 15482099
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H64762.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 404-70-6 | C8H11FN | 140.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 404-70-6
Formule moléculaire C8H11FN
Poids moléculaire (g/mol) 140.18
Numéro MDL MFCD00075376
Clé InChI AUCVZEYHEFAWHO-UHFFFAOYSA-O
Synonyme 3-fluorophenethylamine, 2-3-fluorophenyl ethylamine, 2-3-fluoro-phenyl-ethylamine, 2-3-fluorophenyl ethanamine, 2-3-fluorophenyl ethan-1-amine, benzeneethanamine, 3-fluoro, m-fluorophenethylamine, 3-flourophenethylamine, m-fluorophenylethylamine, 3-fluoro phenethylamine
CID PubChem 533928
Nom IUPAC 2-(3-fluorophényl)éthanamine
SMILES [NH3+]CCC1=CC=CC(F)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(3-Fluorophenyl)ethylamine
Densité 1.066 g/mL
Point d’ébullition 87°C (15 mmHg)
Point d’éclair 83°C (181°F)
Indice de réfraction 1.509
Quantité 5 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 3045789
Poids de la formule 139.17
Pourcentage de pureté ≥97%
Forme physique Liquide