Learn More
2- 3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methyl]sulphonyl]-1H-benzimidazole (Lansoprazole Sulphone), Mikromol™
Code produit 30050771
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30050771 25 mg 25mg
17920906 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30050771 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0474.010025
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2- 3-Méthyl-4-(2,2,2-trifluoroéthoxy)pyridin-2-yl]méthyl]sulfonyl]-1H-benzimidazole (Lansoprazole Sulphone)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Lansoprazole Sulfone
CAS 131926-99-3
Noms d’analytes ou de composants Lansoprazole Sulfone
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C16 H14 F3 N3 O3 S
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Lansoprazole Imp. B (EP), Lansoprazole USP Related Compound A, Lansoprazole USP RC A, 2-[[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methyl]sulphonyl]-1H-benzimidazole, Lansoprazole Sulphone, Lansoprazole Related Compound A, Lansoprazole Impurity B
Formule InChI InChI=1S/C16H14F3N3O3S/c1-10-13(20-7-6-14(10)25-9-16(17,18)19)8-26(23,24)15-21-11-4-2-3-5-12(11)22-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,21,22)
SMILES Cc1c(CS(=O)(=O)c2nc3ccccc3[nH]2)nccc1OCC(F)(F)F
Nom IUPAC 2-[3-méthyl-4-(2,2,2-trifluoroéthoxy)pyridine-2-yl]méthylsulfonyl]-1H-benzimidazole
Poids moléculaire (g/mol) 385.36
Quantité 25 mg
Poids de la formule 385,0708 g/mol