Learn More
2,3-O-(1-méthyléthylidène)-bêta-D-fructopyranose 1-sulfamate, Mikromol™
Code produit 17981286
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Unit Size:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
17981286 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17981286 Supplier Mikromol Supplier No. MM1348.020025
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2,3-O-(1-méthyléthylidène)-β-D-fructopyranose 1-sulfamate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 4,5-Desisopropylidene Topiramate
CAS 106881-41-8
Noms d’analytes ou de composants 4,5-Desisopropylidene Topiramate
Conditions d’expédition Poche de glace (-20 °C)
Formule moléculaire C9 H17 N O8 S
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 2,3-O-(1-Methylethylidene)-beta-D-fructopyranose 1-Sulfamate, 5H-1,3-Dioxolo[4,5-b]pyran, beta-D-fructopyranose deriv., Topiramate Impurity C
Formule InChI InChI=1S/C9H17NO8S/c1-8(2)17-7-6(12)5(11)3-15-9(7,18-8)4-16-19(10,13)14/h5-7,11-12H,3-4H2,1-2H3,(H2,10,13,14)/t5-,6-,7+,9+/m1/s1
SMILES CC1(C)O[C@H]2[C@H](O)[C@H](O)CO[C@@]2(COS(=O)(=O)N)O1
Nom IUPAC [(3aS,6R,7R,7aS)-6,7-dihidroxi-2,2-dimetil-5,6,7,7a-tetrahidro-[1,3]dioxolo[4,5-b]piran-3a-il]metil sulfamato
Poids moléculaire (g/mol) 299.3
Quantité 25 mg
Poids de la formule 299,0675 g/mol