Learn More
(+)-2,3-O-benzylidène-D-thréitol, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10063350 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10063350 1 g Flacon en verre 1g
1 options
Code produit. 10063350
Marque: Thermo Scientific Acros 254840010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spezifikation
Nom chimique ou matériau (+)-2, 3-O-Benzylidene-D-threitol
Note relative au nom 98%
CAS 58383-35-0
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 69.0°C to 74.0°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C11H14O4
Numéro MDL MFCD00010198
Quantité 1 g
Rotation spécifique + 10.50
Synonyme +-2,3-o-benzylidene-d-threitol, 4r,5r-2-phenyl-1,3-dioxolane-4,5-diyl dimethanol, 4r,5r-5-hydroxymethyl-2-phenyl-1,3-dioxolan-4-yl methanol, 2,3-o-benzylidene-d-threitol, 2-o,3-o-benzylidene-d-threitol, --2,3-0-benzylidene-l-threitol, 4r,5r-4,5-dihydroxymethyl-2-phenyl-1,3-dioxolan, 4r,5r-+-2-phenyl-1,3-dioxolane-4,5-dimethanol, 4r,5r-5-hydroxymethyl-2-phenyl-1,3-dioxolan-4-yl methan-1-ol
Clé InChI AEJRVTSEJAYBNR-NXEZZACHSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2OC(C(O2)CO)CO
Nom IUPAC [(4R,5R)-5-(hydroxyméthyl)-2-phényl-1,3-dioxolan-4-yl]méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 210.3
CID PubChem 719729
Poids de la formule 210.3
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.