Learn More
2,3-O-isopropylidène-alpha,bêta-D-ribofuranose, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7046710
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11352827
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L15988.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 13199-25-2 | C8H14O5
2,3-O-Isopropylidene-alpha,beta-D-ribofuranose is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,3-O-isopropylidène-alpha,bêta-D-ribofuranose est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’acétone.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13199-25-2
Formule moléculaire C8H14O5
Numéro MDL MFCD01075718
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-O-Isopropylidene-alpha,beta-D-ribofuranose
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in acetone.
Rotation optique −27° (c=1 in Chloroform)
Poids de la formule 190.2