Learn More
2-[4-(1,1-diméthyléthyl)-3-hydroxy-2,6-diméthylphényl]acétamide, Mikromol™
Code produit 30049101
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30049101 25 mg 25mg
30050701 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30049101 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0177.070025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2-[4-(1,1-diméthyléthyl)-3-hydroxy-2,6-diméthylphényl]acétamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-[4-(1,1-Dimethylethyl)-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl]acetamide
CAS 55699-13-3
Noms d’analytes ou de composants 2-[4-(1,1-Dimethylethyl)-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl]acetamide
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C14 H21 N O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Oxymetazoline Hydrochloride Imp. C (EP), Oxymetazoline Imp. C (EP), 2-[4-(1,1-Dimethylethyl)-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl]acetamide, Oxymetazoline Hydrochloride Impurity C, Oxymetazoline Impurity C
Formule InChI InChI=1S/C14H21NO2/c1-8-6-11(14(3,4)5)13(17)9(2)10(8)7-12(15)16/h6,17H,7H2,1-5H3,(H2,15,16)
SMILES Cc1cc(c(O)c(C)c1CC(=O)N)C(C)(C)C
Nom IUPAC 2-(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-diméthylphényl)acétamide
Poids moléculaire (g/mol) 235.32
Quantité 25 mg
Poids de la formule 235.1572 g/mol