Learn More
Acide 2-[4-(2-hydroxy-2-méthylpropyl)phényl]propanoïque (2-hydroxyibuprofène), Mikromol™
Code produit 17980806
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17980806 25 mg 25mg
17972166 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17980806 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0002.320025
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide 2-[4-(2-hydroxy-2-méthylpropyl)phényl]propanoïque (2-hydroxyibuprofène)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-[4-(2-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propanoic Acid (2-Hydroxyibuprofen)
CAS 51146-55-5
Noms d’analytes ou de composants 2-[4-(2-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propanoic Acid (2-Hydroxyibuprofen)
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C13 H18 O3
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 2-[4-(2-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propanoic Acid, 2-Hydroxyibuprofen, 4-(2-Hydroxy-2-methylpropyl)-alpha-methylbenzeneacetic acid, 2,4'-(2-Hydroxy-2-methylpropyl)phenylpropionic acid, 2-[4-(2-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propanoic acid, 2-[4-(2-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propionic acid, Hydroxyibuprofen, Ibuprofen OH
Formule InChI InChI=1S/C13H18O3/c1-9(12(14)15)11-6-4-10(5-7-11)8-13(2,3)16/h4-7,9,16H,8H2,1-3H3,(H,14,15)
SMILES CC(C(=O)O)c1ccc(CC(C)(C)O)cc1
Nom IUPAC Acide 2-[4-(2-hydroxy-2-méthylpropyl)phényl]propanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 222.28
Quantité 25 mg
Poids de la formule 222,1256 g/mol