Learn More
2-[4-[(2RS)-3-Amino-2-hydroxypropoxy]phényl]acétamide, Mikromol™
Description
2-[4-[(2RS)-3-Amino-2-hydroxypropoxy]phényl]acétamide
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(3-Amino-2-hydroxypropoxy)phenylacetamide |
| CAS | 81346-71-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | 4-(3-Amino-2-hydroxypropoxy)phenylacetamide |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C11 H16 N2 O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Benzeneacetamide, 4-(3-amino-2-hydroxypropoxy)-, 4-(3-Amino-2-hydroxypropoxy)benzeneacetamide, 4-(3-Amino-2-hydroxypropoxy)phenylacetamide, Atenolol Impurity J |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H16N2O3/c12-6-9(14)7-16-10-3-1-8(2-4-10)5-11(13)15/h1-4,9,14H,5-7,12H2,(H2,13,15) |
| SMILES | NCC(O)COc1ccc(CC(=O)N)cc1 |
| Nom IUPAC | 2-[4-(3-amino-2-hydroxypropoxy)phényl]acétamide |
| Afficher plus |