Learn More
2-[4-[3-(2-Chloro-5-oxido-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]ethanol (Perphenazine Sulphoxide), Mikromol™
Code produit. 17901916
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
Code produit. 17901916
Marque: Mikromol MM0826.01
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-[4-[3-(2-Chloro-5-oxido-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]ethanol (Perphenazine Sulphoxide)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Perphenazine Sulfoxide
CAS 10078-25-8
Noms d’analytes ou de composants Perphenazine Sulfoxide
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C21 H26 Cl N3 O2 S
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Perphenazine Imp. A (EP), Perphenazine Sulfoxide, 2-[4-[3-(2-Chloro-5-oxido-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]ethanol, Perphenazine Sulphoxide, Perphenazine Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C21H26ClN3O2S/c22-17-6-7-21-19(16-17)25(18-4-1-2-5-20(18)28(21)27)9-3-8-23-10-12-24(13-11-23)14-15-26/h1-2,4-7,16,26H,3,8-15H2
SMILES OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3S(=O)c4ccc(Cl)cc24)CC1
Nom IUPAC 2-[4-[3-(2-chloro-5-oxophenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]ethanol
Poids moléculaire (g/mol) 419.97
Quantité 100 mg
Poids de la formule 419.1434 g/mol