Learn More
2-[4-[3-(2-Chloro-5-oxido-10H-phénothiazin-10-yl)propyl]pipérazin-1-yl]éthanol (Sulfoxyde de perphénazine), Mikromol™
Code produit 17903926
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17903926 25 mg 25mg
17901916 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17903926 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0826.010025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2-[4-[3-(2-Chloro-5-oxido-10H-phénothiazin-10-yl)propyl]pipérazin-1-yl]éthanol (Sulfoxyde de perphénazine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Perphenazine Sulfoxide
CAS 10078-25-8
Noms d’analytes ou de composants Perphenazine Sulfoxide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C21 H26 Cl N3 O2 S
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Perphenazine Imp. A (EP), Perphenazine Sulfoxide, 2-[4-[3-(2-Chloro-5-oxido-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]ethanol, Perphenazine Sulphoxide, Perphenazine Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C21H26ClN3O2S/c22-17-6-7-21-19(16-17)25(18-4-1-2-5-20(18)28(21)27)9-3-8-23-10-12-24(13-11-23)14-15-26/h1-2,4-7,16,26H,3,8-15H2
SMILES OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3S(=O)c4ccc(Cl)cc24)CC1
Nom IUPAC 2-[4-[3-(2-cloro-5-oxofenotiazin-10-il)propil]piperazin-1-il]etanol
Poids moléculaire (g/mol) 419.97
Quantité 25 mg
Poids de la formule 419,1434 g/mol