Learn More
2-[4-(3-Chloro-2-hydroxypropoxy)phényl]acétonitrile, Mikromol™
Code produit 30049820
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30049820 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30049820 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0013.10
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2-[4-(3-chloro-2-hydroxypropoxy)phényl]acétonitrile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-[4-(3-Chloro-2-hydroxypropoxy)phenyl]acetonitrile
CAS 142037-04-5
Noms d’analytes ou de composants 2-[4-(3-Chloro-2-hydroxypropoxy)phenyl]acetonitrile
Conditions d’expédition Ice pack (-20°C)
Formule moléculaire C11 H12 Cl N O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 4-(3-Chloro-2-hydroxypropoxy)-benzeneacetonitrile, (+/-)-4-(3-chloro-2-hydroxypropoxy)-benzeneacetonitrile
Formule InChI InChI=1S/C11H12ClNO2/c12-7-10(14)8-15-11-3-1-9(2-4-11)5-6-13/h1-4,10,14H,5,7-8H2
SMILES OC(CCl)COc1ccc(CC#N)cc1
Nom IUPAC 2-[4-(3-chloro-2-hydroxypropoxy)phényl]acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 225.67
Quantité 100 mg
Poids de la formule 225.0557 g/mol