Learn More
Acide 2-[4-[4-[4-(hydroxydiphénylméthyl)pipéridin-1-yl]butanoyl]phényl]-2-méthylpropanoïque (kétofexofénadine), Mikromol™
Code produit 30050076
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30050076 25 mg 25mg
30050463 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30050076 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0507.010025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide 2-[4-[4-[4-(hydroxydiphénylméthyl)pipéridin-1-yl]butanoyl]phényl]-2-méthylpropanoïque (kétofexofénadine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ketofexofenadine
CAS 76811-98-8
Noms d’analytes ou de composants Ketofexofenadine
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C32 H37 N O4
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Fexofenadine Hydrochloride Imp. A (EP), Fexofenadine Imp. A (EP), Fexofenadine USP Related Compound A, Fexofenadine USP RC A, 2-[4-[4-[4-(Hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl]butanoyl]phenyl]-2-methylpropanoic Acid, Ketofexofenadine, Fexofenadine Related Compound A, Fexofenadine Hydrochloride Impurity A, Fexofenadine Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C32H37NO4/c1-31(2,30(35)36)25-17-15-24(16-18-25)29(34)14-9-21-33-22-19-28(20-23-33)32(37,26-10-5-3-6-11-26)27-12-7-4-8-13-27/h3-8,10-13,15-18,28,37H,9,14,19-23H2,1-2H3,(H,35,36)
SMILES CC(C)(C(=O)O)c1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCC(CC2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4
Nom IUPAC acide 2-[4-[4-[4-[hydroxy(diphényl)méthyl]pipéridine-1-yl]butanoyl]phényl]-2-méthylpropanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 499.64
Quantité 25 mg
Poids de la formule 499.2723 g/mol