Learn More
Acide 2-[4-[4-[4-(hydroxydiphénylméthyl)pipéridin-1-yl]butanoyl]phényl]-2-méthylpropanoïque (kétofexofénadine), Mikromol™
Description
Acide 2-[4-[4-[4-(hydroxydiphénylméthyl)pipéridin-1-yl]butanoyl]phényl]-2-méthylpropanoïque (kétofexofénadine)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ketofexofenadine |
| CAS | 76811-98-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | Ketofexofenadine |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C32 H37 N O4 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Fexofenadine Hydrochloride Imp. A (EP), Fexofenadine Imp. A (EP), Fexofenadine USP Related Compound A, Fexofenadine USP RC A, 2-[4-[4-[4-(Hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl]butanoyl]phenyl]-2-methylpropanoic Acid, Ketofexofenadine, Fexofenadine Related Compound A, Fexofenadine Hydrochloride Impurity A, Fexofenadine Impurity A |
| Formule InChI | InChI=1S/C32H37NO4/c1-31(2,30(35)36)25-17-15-24(16-18-25)29(34)14-9-21-33-22-19-28(20-23-33)32(37,26-10-5-3-6-11-26)27-12-7-4-8-13-27/h3-8,10-13,15-18,28,37H,9,14,19-23H2,1-2H3,(H,35,36) |
| SMILES | CC(C)(C(=O)O)c1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCC(CC2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| Nom IUPAC | acide 2-[4-[4-[4-[hydroxy(diphényl)méthyl]pipéridine-1-yl]butanoyl]phényl]-2-méthylpropanoïque |
| Afficher plus |