Learn More
Acide 2-[4-(4-chlorobenzoyl)phénoxy]-2-méthylpropanoïque (acide fénofibrique), Mikromol™
Code produit 30049756
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30049756 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30049756 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0505.020025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide 2-[4-(4-chlorobenzoyl)phénoxy]-2-méthylpropanoïque (acide fénofibrique)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Fenofibric Acid
CAS 42017-89-0
Noms d’analytes ou de composants Fenofibric Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C17 H15 Cl O4
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Fenofibrate Imp. B (EP), Fenofibrate USP Related Compound B, Fenofibrate USP RC B, 2[4-(4-chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoic acid, Fenofibric Acid, Propanoic acid, 2-[4-(4-chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methyl-, 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoic acid, 2-[4'-(p-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropionic acid, 2-[p-(p-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropionic acid, FNF acid, LF 153, LF 178 acid, NSC 281318, Procetofenic acid, alpha-1081, Fenofibrate Related Compound B, Fenofibrate Impurity B
Formule InChI InChI=1S/C17H15ClO4/c1-17(2,16(20)21)22-14-9-5-12(6-10-14)15(19)11-3-7-13(18)8-4-11/h3-10H,1-2H3,(H,20,21)
SMILES CC(C)(Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2)C(=O)O
Nom IUPAC Acide 2-[4-(4-chlorobenzoyl)phénoxy]-2-méthylpropanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 318.75
Quantité 25 mg
Poids de la formule 318,0659 g/mol