Learn More
2,4,4-triméthyl-1-pentène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10426780 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
500mL
Code produit. 10426780
Marque: Thermo Scientific Acros 140181000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 107-39-1 | C8H16 | 112.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-39-1
Formule moléculaire C8H16
Poids moléculaire (g/mol) 112.21
Numéro MDL MFCD00008855
Clé InChI FXNDIJDIPNCZQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4,4-trimethyl-1-pentene, diisobutylene, pentene, 2,4,4-trimethyl, 2,4,4-trimethylpentene, 1-pentene, 2,4,4-trimethyl, 2,2,4-trimethyl-4-pentene, unii-n69l73advf, 1-methyl-1-neopentylethylene, ccris 9103, 2,4,4-trimethylpentene-1
CID PubChem 7868
Nom IUPAC 2,4,4-triméthylpent-1-ène
SMILES CC(=C)CC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4, 4-Trimethyl-1-pentene
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -101°C
Couleur Incolore
Densité 0.7000g/mL
Point d’ébullition 101°C to 102°C
Point d’éclair -6°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3CCH2C(CH3)=CH2
Indice de réfraction 1.4070 to 1.409
Quantité 100 mL
Gravité spécifique 0.7
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible with water
Poids de la formule 112.21
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,4,4-Trimethyl-1-pentene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2,4,4-Trimethyl-1-pentene