Learn More
2,4,4-Triméthylcyclopentanone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11464367
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11464367 5 g 5g
11454367 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11464367 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20425.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 4694-12-6 | C8H14O | 126.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4694-12-6
Numéro MDL MFCD00019313
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,4-Trimethylcyclopentanone
Densité 0.877
Point d’ébullition 159°C to 161°C
Point d’éclair 43°C (110°F)
Formule moléculaire C8H14O
Indice de réfraction 1.432
Quantité 5 g
Numéro UN UN1224
Synonyme 2,4,4-trimethylcyclopentanone, cyclopentanone, 2,4,4-trimethyl, acmc-1aq0h, 1.1.3-trimethylcyclopentanon-4, cyclopentanone,2,4,4-trimethyl, 2,4,4-trimethyl-cyclopentan-1-one, 2,4,4-trimethyl cyclopentanone
Clé InChI OXTQEWUBDTVSFB-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC1CC(CC1=O)(C)C
Nom IUPAC 2,4,4-triméthylcyclopentan-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 126.20
CID PubChem 107324
Poids de la formule 126.2
Pourcentage de pureté 98%