Learn More
2,4,4-Triméthylpentan-2-amine (2-Amino-2,4,4-triméthylpentane ; 1,1,3,3-Tétraméthylbutylamine), Mikromol™
Code produit 30050054
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30050054 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30050054 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0273.150100
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2,4,4-Triméthylpentan-2-amine (2-Amino-2,4,4-triméthylpentane ; 1,1,3,3-Tétraméthylbutylamine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Octylamine
CAS 107-45-9
Noms d’analytes ou de composants tert-Octylamine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H19 N
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 2-Pentanamine, 2,4,4-trimethyl-, Butylamine, 1,1,3,3-tetramethyl- (6CI,7CI,8CI), 2,4,4-Trimethyl-2-pentanamine, 1,1,3,3-Tetramethylbutanamine, 1,1,3,3-Tetramethylbutylamine, 2,4,4-Trimethyl-2-pentylamine, 2-Amino-2,4,4-trimethylpentane, NSC 33852, Primene TOA, tert-Octanamine, tert-Octylamine, 2,4,4-Trimethylpentan-2-amine
Formule InChI InChI=1S/C8H19N/c1-7(2,3)6-8(4,5)9/h6,9H2,1-5H3
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)N
Nom IUPAC 2,4,4-triméthylpentan-2-amine
Poids moléculaire (g/mol) 129.24
Quantité 100 mg
Poids de la formule 129,1517 g/mol