Learn More
Sulfate de 2,4,5,6-tétraaminopyrimidine, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30325951
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30325951 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30325951 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREC17323000
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine Sulfate
CAS 5392-28-9
Noms d’analytes ou de composants 2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine Sulfate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C4 H8 N6 . H2 O4 S
Certifications/Conformité ISO/CEI 17025
Synonyme Pyrimidine, tetraamino-, sulfate (1:1) (8CI), Pyrimidinetetramine, sulfate (1:1) (9CI), 2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulfate (1:1), NSC 227862, NSC 3277
Formule InChI InChI=1S/C4H8N6.H2O4S/c5-1-2(6)9-4(8)10-3(1)7;1-5(2,3)4/h5H2,(H6,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4)
Type de solution Purs, non dilués
SMILES Nc1nc(N)c(N)c(N)n1.OS(=O)(=O)O
Nom IUPAC pyrimidine-2,4,5,6-tétramine ;acide sulsurique
Industry Type Tests environnementaux
Poids moléculaire (g/mol) 238.22
Quantité 100 mg
Poids de la formule 238,0484 g/mol