Learn More
Sulfate de 2,4,5,6-tétraaminopyrimidine, Mikromol
Code produit 30459607
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30459607 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30459607 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0040.160025
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrez Mikromol, votre source de confiance pour des standards de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Sulfate de 2,4,5,6-tétraaminopyrimidine, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine Sulfate
CAS 5392-28-9
Noms d’analytes ou de composants 2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine Sulfate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C4 H8 N6 . H2 O4 S
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Pyrimidine, tetraamino-, sulfate (1:1) (8CI), Pyrimidinetetramine, sulfate (1:1) (9CI), 2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulfate (1:1), NSC 227862, NSC 3277
Formule InChI InChI=1S/C4H8N6.H2O4S/c5-1-2(6)9-4(8)10-3(1)7;1-5(2,3)4/h5H2,(H6,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4)
Type de solution Purs, non dilués
SMILES Nc1nc(N)c(N)c(N)n1.OS(=O)(=O)O
Nom IUPAC pyrimidine-2,4,5,6-tétramine ; acide sulfurique
Poids moléculaire (g/mol) 238.22
Quantité 25 mg
Poids de la formule 238,0484 g/mol