Learn More
2,4,5-Trichloroaniline 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11404587
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
Code produit. Quantité unitSize
11404587 50 g 50g
11414587 250 g 250g
2 options
Code produit. 11404587
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B21113.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 636-30-6 | C6H4Cl3N | 196.455 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 636-30-6
Formule moléculaire C6H4Cl3N
Poids moléculaire (g/mol) 196.455
Numéro MDL MFCD00007662
Clé InChI GUMCAKKKNKYFEB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenamine, 2,4,5-trichloro, unii-7xkk8s8wo0, aniline, 2,4,5-trichloro, 7xkk8s8wo0, 2,4,5-trichlorophenylamine, ccris 2882, pubchem3213, 2,5-trichloroaniline, aniline,4,5-trichloro, 2,4,5-trichloro aniline
CID PubChem 12487
Nom IUPAC 2,4,5-trichloroaniline
SMILES C1=C(C(=CC(=C1Cl)Cl)Cl)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,5-Trichloroaniline
Point de fusion 92°C to 95°C
Point d’ébullition 269°C to 270°C
Quantité 50 g
Odeur Characteristic
Numéro UN UN2018
Beilstein 879091
Poids de la formule 196.46
Pourcentage de pureté 97%