Learn More
2,4,5-Trifluorophénol, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15473217
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
Code produit. 15473217
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B20395.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,5-Trifluorophenol
CAS 2268-16-8
Point de fusion 39°C to 42°C
Point d’éclair 55°C (131°F)
Odeur Phenol-like
Formule moléculaire C6H3F3O
Numéro MDL MFCD00061215
Quantité 1 g
Numéro UN UN2921
Synonyme phenol, 2,4,5-trifluoro, phenol,2,4,5-trifluoro, 2,4,5-tfifluorophenol, 2,4,5-trifluoro-phenol, 2,4,5-?trifluorophenol, acmc-1cne2, 2,4,5-trifluorophenol, 2,4,5-tris fluoranyl phenol, 2,4,5-trifluorophenol 1gr
Clé InChI ODGMYCITQAIRCI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C(=CC(=C1F)F)F)O
Nom IUPAC 2,4,5-trifluorophénol
Poids moléculaire (g/mol) 148.084
CID PubChem 123153
Poids de la formule 148.09
Pourcentage de pureté 94%