Learn More
2,4,5-trihydroxybenzaldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-205647 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
Code produit. 10489042
Marque: Thermo Scientific Acros 345940010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 35094-87-2 | C7H6O4 | 154.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35094-87-2
Formule moléculaire C7H6O4
Poids moléculaire (g/mol) 154.12
Numéro MDL MFCD00016592
Clé InChI WNCNWLVQSHZVKV-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 643387
Nom IUPAC 2,4,5-trihydroxybenzaldéhyde
SMILES OC1=CC(O)=C(C=O)C=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4, 5-Trihydroxybenzaldehyde
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 226°C to 227°C
Couleur Marron à jaune ou kaki
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Beilstein 08, IV, 2715
Synonyme benzaldehyde, 2,4,5-trihydroxy, acmc-1ag53, 4,5-dihydroxy-salicylaldehyde, 2,4,5-trihydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde,2,4,5-trihydroxy, 2,4,5-trihydroxybenzaldehyde
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in diethyl ether
Poids de la formule 154.12
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,4,5-Trihydroxybenzaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.