Learn More
2,4,6,8-Tetraméthyl-2,4,6,8 -tétravinylcyclotétrasiloxane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11309305
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11309305 50 g 50g
11319305 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11309305 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16645.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2554-06-5 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
2,4,6,8-Tetramethyl-2,4,6,8-tetravinylcyclotetrasiloxane is used as an intermediate in organic synthesis. It is used in the preparation of 4-vinyl-benzoic acid ethyl ester. Further, it is used to prepare styrene derivatives by cross-coupling with aryl bromide in the presence of palladium catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,4,6,8-tetraméthyl-2,4,6,8-tétravinylcyclotetrasiloxane est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique. Il est employé dans la préparation de l’ester éthylique de l’acide 4-vinyl-benzoïque. En outre, il sert à préparer des dérivés du styrène par raccord en croix avec du bromure d’aryle en présence d’un catalyseur de palladium.
Solubilité
Miscible avec la plupart des solvants organiques.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les acides, les bases et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2554-06-5
Numéro MDL MFCD00040293
Spécification
Point d’ébullition 110°C (10mmHg)
Nom chimique ou matériau 2,4,6,8-Tetramethyl-2,4,6,8-tetravinylcyclotetrasiloxane
Point de fusion -43°C
Quantité 50 g
Point d’éclair 112°C (233°F)
Indice de réfraction 1.434
Densité 0.997
Formule moléculaire C12H24O4Si4
Beilstein 1807272
Synonyme 2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetravinylcyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetravinyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocane, cyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetraethenyl-2,4,6,8-tetramethyl, 1,3,5,7-tetravinyl-1,3,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane, 1,3,5,7-tetramethyl-1,3,5,7-tetravinylcyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetravinyl-2,4,6,8-tetramethylcyclotetrasiloxane, tetravinyltetramethylcyclotetrasiloxane, s-tetramethyltetravinylcyclotetrasiloxane, unii-3nt606t1vk, cyclotetrasiloxane, tetraethenyltetramethyl
Informations sur la solubilité Miscible with most organic solvents.
Clé InChI VMAWODUEPLAHOE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si]1(O[Si](O[Si](O[Si](O1)(C)C=C)(C)C=C)(C)C=C)C=C
Nom IUPAC 2,4,6,8-tétrakis(éthényl)-2,4,6,8-tétraméthyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tétraoxatétrasilocane
Poids moléculaire (g/mol) 344.66
CID PubChem 75706
Poids de la formule 344.67
Pourcentage de pureté 97%