Learn More
2,4,6-collidine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10412935 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
500mL
Code produit. 10412935
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 108-75-8 | C8H11N | 121.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-75-8
Formule moléculaire C8H11N
Poids moléculaire (g/mol) 121.18
Numéro MDL MFCD00006338
Clé InChI BWZVCCNYKMEVEX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4,6-collidine, gamma-collidine, s-collidine, pyridine, 2,4,6-trimethyl, collidine, sym-collidine, 2,4,6-kollidin, unii-7ie4bk5j5v, 2,4,6-trimethyl-pyridine, .gamma.-collidine
CID PubChem 7953
Nom IUPAC 2,4,6-triméthylpyridine
SMILES CC1=CC(C)=NC(C)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4, 6-Collidine
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -43.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9100g/mL
Point d’ébullition 171.0°C to 172.0°C
Point d’éclair 57°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C5H2N)(CH3)3
Indice de réfraction 1.4995 to 1.5015
Quantité 1 L
Beilstein 20, 250
Fieser 01,155; 13,302
Merck Index 15, 9890
Gravité spécifique 0.91
Informations sur la solubilité Solubility in water: 35g/L (20°C). Other solubilities: soluble in diluted acids,soluble in alcohol,chloroform,benzene and,toluene,miscible with ether
Poids de la formule 121.18
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide