Learn More
Acide 2,4,6-tribromo-3-hydroxybenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11440248
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11440248
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B23790.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 14348-40-4 | C7H3Br3O3 | 374.81 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14348-40-4
Formule moléculaire C7H3Br3O3
Poids moléculaire (g/mol) 374.81
Numéro MDL MFCD00055557
Clé InChI YDBHVMTTYXWHLI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-hydroxy-2,4,6-tribromobenzoic acid, tbhba, benzoic acid, 2,4,6-tribromo-3-hydroxy, 2,4,6-tribromo-3-hydroxybenzoicacid, 2,4,6-thba, pubchem12541, acmc-209uep, ksc174o3h, 2,4,6-tribromo-3-hydroxy-benzoic acid, 2,4,6-tribromo-3-hydroxybenzoic acid
CID PubChem 151915
Nom IUPAC Acide 2,4,6-tribromo-3-hydroxybenzoïque
SMILES C1=C(C(=C(C(=C1Br)O)Br)C(=O)O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,6-Tribromo-3-hydroxybenzoic acid
Point de fusion 144°C to 149°C
Quantité 5 g
Beilstein 2844497
Poids de la formule 374.81
Pourcentage de pureté 98%