Learn More
2,4,6-tribromo-3-méthylphénol, 98+ %, Thermo Scientific™
Code produit. 11307276
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11307276
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L09183.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4619-74-3
Formule moléculaire C7H5Br3O
Poids moléculaire (g/mol) 344.828
Numéro MDL MFCD00019976
Clé InChI QKHROXOPRBWBDD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme micatex, triphysan, triphysol, 2,4,6-tribromo-m-cresol, tribromometacresol, m-cresol, 2,4,6-tribromo, phenol, 2,4,6-tribromo-3-methyl, 2,4,6-tribromo-m-cresol oh=1, acmc-20ah2c, 2,6-tribromo-m-cresol
CID PubChem 20737
Nom IUPAC 2,4,6-tribromo-3-méthylphénol
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1Br)Br)O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,6-Tribromo-3-methylphenol
Point de fusion 81°C to 83°C
Quantité 25 g
Beilstein 1949974
Merck Index 14,9612
Poids de la formule 344.84
Pourcentage de pureté ≥98%