Learn More
2,4,6-Tribromophénol, Mikromol™
Code produit 17951006
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17951006 25 mg 25mg
17914066 100 mg 100mg
30460087 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17951006 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1200.050025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2,4,6-Tribromophénol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,4,6-Tribromophenol
CAS 118-79-6
Noms d’analytes ou de composants 2,4,6-Tribromophenol
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6 H3 Br3 O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 2,4,6-Tribromophenol, Dembrexine Hydrochloride Monohydrate Imp. E (EP), Dembrexine Imp. E (EP), Dembrexine Hydrochloride Monohydrate Imp. E (EP), Phenol, 2,4,6-tribromo-, 1,3,5-Tribromo-2-hydroxybenzene, Bromkal Pur 3, Bromol, Flammex 3BP, NSC 2136, PH 73, Dembrexine Hydrochloride Monohydrate Impurity E, Dembrexine Impurity E
Formule InChI InChI=1S/C6H3Br3O/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H
SMILES Oc1c(Br)cc(Br)cc1Br
Nom IUPAC 2,4,6-tribromophénol
Poids moléculaire (g/mol) 330.8
Quantité 25 mg
Poids de la formule 327,7734 g/mol