Learn More
2,4,6-triméthylaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10615212 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
Code produit. 10615212
Marque: Thermo Scientific Acros 157961000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 88-05-1 | C9H13N | 135.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 88-05-1
Formule moléculaire C9H13N
Poids moléculaire (g/mol) 135.21
Numéro MDL MFCD00007740
Clé InChI KWVPRPSXBZNOHS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme mesidine, aminomesitylene, mesitylamine, benzenamine, 2,4,6-trimethyl, mesidin, 2,4,6-trimethylbenzenamine, 2-aminomesitylene, 2-amino-1,3,5-trimethylbenzene, 2,4,6-trimethyl aniline, mesitylene, 2-amino
CID PubChem 6913
ChEBI CHEBI:82545
Nom IUPAC 2,4,6-triméthylaniline
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)N)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4, 6-Trimethylaniline
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -5.0°C
Densité 0.9600g/mL
Point d’ébullition 233.0°C
Point d’éclair 96°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3C6H2NH2
Indice de réfraction 1.5505 to 1.5525
Quantité 100 g
Beilstein 12,116
Gravité spécifique 0.96
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible with water. Other solubilities: slightly soluble in carbon tetrachloride,soluble in most common solvents
Poids de la formule 135.21
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,4,6-Trimethylaniline
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.