Learn More
Acide 2,4,6-triméthylbenzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,4,6-Trimethylbenzeneboronic acid |
| Point de fusion | ∼120°C to 127°C |
| Quantité | 1 g |
| Beilstein | 2831927 |
| Poids de la formule | 164.01 |
| Pourcentage de pureté | 97% |