Learn More
2,4,6-triméthylstyrène, 95 %, stab. avec 500 ppm de 4-tert-butylcatéchol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11448546
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11448546
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A15974.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 769-25-5 | C11H14 | 146.233 g/mol
2,4,6-Trimethylstyrene is used as an intermediate to produce other chemicals like 2-Methoxy-1-(2, 4, 6-trimethyl-phenyl)-ethanone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,4,6-triméthylstyrène est utilisé comme intermédiaire pour produire d’autres produits chimiques tels que la 2-méthoxy-1-(2, 4, 6-triméthyl-phényl)-éthanone.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Il est sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 769-25-5
Formule moléculaire C11H14
Poids moléculaire (g/mol) 146.233
Numéro MDL MFCD00008613
Clé InChI PDELBHCVXBSVPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4,6-trimethylstyrene, 1,3,5-trimethyl-2-vinylbenzene, 2-vinylmesitylene, mesitylethylene, vinylmesitylene, styrene, 2,4,6-trimethyl, unii-89fv7yq871, benzene, 2-ethenyl-1,3,5-trimethyl, 2,6-trimethylstyrene, styrene,4,6-trimethyl
CID PubChem 13036
Nom IUPAC 2-éthényl-1,3,5-triméthylbenzène
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)C=C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,6-Trimethylstyrene
Note relative au nom stabilized with 500ppm 4-tert-butylcatechol
Densité 0.908
Point d’ébullition 208°C to 209°C
Point d’éclair 75°C (167°F)
Indice de réfraction 1.5295
Quantité 5 g
Beilstein 1904365
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Poids de la formule 146.23
Pourcentage de pureté 95%