Learn More
2-(4-Bromométhylphényl)benzonitrile, Mikromol™
Code produit 30050257
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30050257 25 mg 25mg
30050012 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30050257 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0168.230025
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2-(4-Bromométhylphényl)benzonitrile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4-Bromomethylphenyl)benzonitrile
CAS 114772-54-2
Noms d’analytes ou de composants 2-(4-Bromomethylphenyl)benzonitrile
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C14 H10 Br N
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme [1,1'-Biphenyl]-2-carbonitrile, 4'-(bromomethyl)-, 4'-(Bromomethyl)[1,1'-biphenyl]-2-carbonitrile, 2-(4-Bromomethylphenyl)benzonitrile, 2-(4'-Bromomethylphenyl)benzonitrile, 2-Cyano-4'-(bromomethyl)biphenyl, 2'-(Cyano)biphenyl-4-ylmethyl bromide, 2'-Cyano-4-(bromomethyl)-1,1'-biphenyl, 4-(2-Cyanophenyl)benzyl bromide, 4-(Bromomethyl)-2'-cyanobiphenyl, 4-Bromomethyl-2'-cyano-1,1'-biphenyl, 4'-(Bromomethyl)-2-cyanobiphenyl, 4'-Bromomethyl-2-cyano-1,1'-biphenyl, 4'-Bromomethylbiphenyl-2-carbonitrile
Formule InChI InChI=1S/C14H10BrN/c15-9-11-5-7-12(8-6-11)14-4-2-1-3-13(14)10-16/h1-8H,9H2
SMILES BrCc1ccc(cc1)c2ccccc2C#N
Nom IUPAC 2-[4-(brométhyl)phényl]benzonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 272.14
Quantité 25 mg
Poids de la formule 270,9997 g/mol