Learn More
2-(4-bromophénoxy)pyridine, ≥95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10525194
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 10525194
Marque: Thermo Scientific Maybridge CC48910CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 4783-82-8
Formule moléculaire C11H8BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 250.10
Numéro MDL MFCD08435900
Clé InChI FOKJQGKEVMZAJE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4-bromophenoxy pyridine, pyridine,2-4-bromophenoxy, 2-4-bromo-phenoxy pyridine, 2-4-bromo-phenoxy-pyridine, pyridine, 2-4-bromophenoxy, 4-bromo-1-2-pyridyloxy benzene
CID PubChem 23201935
Nom IUPAC 2-(4-bromophénoxy)pyridine
SMILES BrC1=CC=C(OC2=CC=CC=N2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4-Bromophenoxy)pyridine
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 250.09
Pourcentage de pureté 95%