Learn More
Acide 2-(4-chloro-3-sulfamoylbenzoyl)benzoïque, Mikromol™
Description
Acide 2-(4-chloro-3-sulfamoylbenzoyl)benzoïque
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(4-Chloro-3-Sulfamoylbenzoyl)Benzoic Acid |
| CAS | 5270-74-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | 2-(4-Chloro-3-Sulfamoylbenzoyl)Benzoic Acid |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C14 H10 Cl N O5 S |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Chlortalidone Imp. B (EP), Chlorthalidone USP Related Compound A, Chlorthalidone USP RC A, 2-[3-(Aminosulfonyl)-4-chlorobenzoyl]benzoic acid, o-(4-Chloro-3-sulfamoylbenzoyl)benzoic acid, Chlorthalidone Related Compound A, Chlortalidone Impurity B |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H10ClNO5S/c15-11-6-5-8(7-12(11)22(16,20)21)13(17)9-3-1-2-4-10(9)14(18)19/h1-7H,(H,18,19)(H2,16,20,21) |
| SMILES | NS(=O)(=O)c1cc(ccc1Cl)C(=O)c2ccccc2C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 2-(4-chloro-3-sulfmoylbenzoyl)benzoïque |
| Afficher plus |