Learn More
2,4-D, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid |
| CAS | 94-75-7 |
| Noms d’analytes ou de composants | 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid |
| Conditions d’expédition | +20 °C |
| Formule moléculaire | C8 H6 Cl2 O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Acetic acid, 2-(2,4-dichlorophenoxy)-, Acetic acid, (2,4-dichlorophenoxy)- (7CI,8CI,9CI), 2-(2,4-Dichlorophenoxylacetic acid, (2,4-Dichlorophenoxy)acetic acid, 2,4-D, 2,4-D Acid, 2,4-Dichlorophenoxyethanoic acid, 2,4-PA, Aminopielik 50SL, Amoxone, B-Selektonon, Barrage HF, Basalcoat, Deherban, Desormone, Dezormon, Dichlorophenoxyacetic acid, Diclordon, Dicopur, Esterone, Fernimine, Foredex 75, HM 2010, Hedonal, Hedonal (herbicide), Huragan, Invesamina 480SL, Ipaner, Isadiamineyeom, Monosan herbi, Mota Maskros, NSC 190751, NSC 2925, Netagrone, Pielik, Profiamina, SDMA, Tiller S, Unison, Verton 2D, Vidon 638 |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H6Cl2O3/c9-5-1-2-7(6(10)3-5)13-4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)COc1ccc(Cl)cc1Cl |
| Nom IUPAC | Acide 2-(2,4-dichlorophénoxy)acétique |
| Afficher plus |