Learn More
2,4-D, Fluka™
Code produit 16212852 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16212852 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16212852 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur R1604100MG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Étalon analytique, matériau de référence
Honeywell Fluka™ offre une gamme étendue de matériaux de référence organiques  et de matériaux de référence certifiés inorganiques de haute qualité.
  • Produit conformément à la norme ISO 9001
  • Convient à un large éventail d’industries et d’applications
  • Certificat d’analyse détaillé inclus dans chaque expédition
  • Assistance technique spécialisée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-D
Conditionnement Bouteille en verre
CAS 94-75-7
Formule moléculaire Cl2C6H3OCH2CO2H
Couleur Incolore
Point de fusion 136°C to 140°C
Point d’ébullition 160°C (0.53 hPa)
Synonyme 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid
Industry Type Environmental Analysis
Poids moléculaire (g/mol) 221.04
Quantité 100 mg
Qualité Étalon analytique