Learn More
Dihydrochlorure de 2,4-diaminophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3757408 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 10062630
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 137-09-7 | C6H10Cl2N2O | 197.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 137-09-7
Formule moléculaire C6H10Cl2N2O
Poids moléculaire (g/mol) 197.06
Numéro MDL MFCD00012979
Clé InChI KQEIJFWAXDQUPR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-diaminophenol dihydrochloride, amidol, dianol, acrol, 2,4-diaminophenol hcl, 2,4-diaminophenol.2hcl, phenol, 2,4-diamino-, dihydrochloride, 2,4-diaminophenol hydrochloride, diamidophenol hydrochloride, unii-t1iyy101nx
CID PubChem 8715
Nom IUPAC 2,4-diaminophénol ; Dichlorhydrate
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NC1=CC=C(O)C(N)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4-Diaminophenol dihydrochloride
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 222°C
Couleur Beige à gris-vert
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (H2N)2C6H3OH·2HCl
Quantité 25 g
Beilstein 13, 550
Merck Index 14, 2983
Informations sur la solubilité Solubility in water: 27.5g/100mL (15°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 197.07
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.