Learn More
2,4-Diaminotoluène, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30311477
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30311477 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30311477 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREC12197600100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Diaminotoluene
CAS 95-80-7
Noms d’analytes ou de composants 2,4-Diaminotoluene
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C7 H10 N2
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Toluene-2,4-diamine (7CI,8CI), 4-Methyl-1,3-benzenediamine, 1,3-Diamino-4-methylbenzene, 2,4-Diamino-1-methylbenzene, 2,4-Tolylenediamine, 2-Methyl-1,5-benzenediamine, 3-Amino-4-methylaniline, 4-Methyl-1,3-diaminobenzene, 4-Methyl-1,3-phenylenediamine, 4-Methyl-m-phenylenediamine, Brown for Fur T, C.I. Oxidation Base 35, Eucanine GB, Fouramine J, Fourrine 94, Fourrine M, Nako TMT, Pelagol Grey J, Pelagol J, Pontamine Developer TN, Renal MD, TDA, TDA (diamine), Zoba GKE, m-Toluenediamine, m-Tolylenediamine
Formule InChI InChI=1S/C7H10N2/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,8-9H2,1H3
SMILES Cc1ccc(N)cc1N
Nom IUPAC 4-méthylbenzène-1,3-diamine
Poids moléculaire (g/mol) 122.17
Quantité 100 mg
Poids de la formule 122,0844 g/mol