Learn More
2,4-Dibromo-6-chloroaniline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11469306
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11469306
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A18998.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 874-18-0
Formule moléculaire C6H4Br2ClN
Poids moléculaire (g/mol) 285.363
Numéro MDL MFCD00031419
Clé InChI MFROLNRQDCAZCD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-4,6-dibromoaniline, 6-chloro-2,4-dibromoaniline, 4,6-dibromo-2-chlorophenylamine, pubchem3631, acmc-209qkg, 4,6-dibromo-2-chloroaniline, benzenamine,2,4-dibromo-6-chloro, labotest-bb lt01147812, 2,4-dibromo-6-chloroaniline, 2,4-bis bromanyl-6-chloranyl-aniline
CID PubChem 4295982
Nom IUPAC 2,4-dibromo-6-chloroaniline
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Br)N)Cl)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dibromo-6-chloroaniline
Point de fusion 99°C to 101°C
Quantité 5 g
Beilstein 2718195
Poids de la formule 285.38
Pourcentage de pureté 97%