Learn More
2,4-dibromo-6-fluoroaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7021905
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11477077
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14435.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 141474-37-5
Formule moléculaire C6H4Br2FN
Poids moléculaire (g/mol) 268.91
Numéro MDL MFCD00042230
Clé InChI YJLXEKFYZIBUPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenamine, 2,4-dibromo-6-fluoro, 2,4-dibromo-6-fluorobenzenamine, 2,4-dibromo-6-fluoro-phenylamine, 2,4-dibromo-6-fluoro aniline, pubchem3442, intermediates-zcf02078, ksc494o1h, 2,4-dibromo-6-fluoro-aniline, acmc-1c814, 4,6-dibromo-2-fluorophenylamine
CID PubChem 2736765
Nom IUPAC 2,4-dibromo-6-fluoroaniline
SMILES NC1=C(F)C=C(Br)C=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dibromo-6-fluoroaniline
Point de fusion 62°C to 64°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 6289292
Poids de la formule 268.92
Pourcentage de pureté 97%