Learn More
2,4-dibromo-6-fluoroaniline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-2696969
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
25g
Code produit. 10642623
Marque: Thermo Scientific Maybridge BTB06640EA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 141474-37-5
Formule moléculaire C6H4Br2FN
Poids moléculaire (g/mol) 268.91
Numéro MDL MFCD00042230
Clé InChI YJLXEKFYZIBUPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenamine, 2,4-dibromo-6-fluoro, 2,4-dibromo-6-fluorobenzenamine, 2,4-dibromo-6-fluoro-phenylamine, 2,4-dibromo-6-fluoro aniline, pubchem3442, intermediates-zcf02078, ksc494o1h, 2,4-dibromo-6-fluoro-aniline, acmc-1c814, 4,6-dibromo-2-fluorophenylamine
CID PubChem 2736765
Nom IUPAC 2,4-dibromo-6-fluoroaniline
SMILES NC1=C(F)C=C(Br)C=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4-Dibromo-6-fluoroaniline
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 268.91
Pourcentage de pureté 97%