Learn More
Acide 2,4-dichloro-5-sulfamoylbenzoïque, Mikromol™
Code produit 17912226
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17912226 25 mg 25mg
17972876 100 mg 100mg
30458401 4 x 25 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17912226 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0014.030025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide 2,4-dichloro-5-sulfamoylbenzoïque
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoic Acid
CAS 2736-23-4
Noms d’analytes ou de composants 2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoic Acid
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C7 H5 Cl2 N O4 S
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Furosemide Imp. B (EP), 2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoic Acid, Furosemide Impurity B
Formule InChI InChI=1S/C7H5Cl2NO4S/c8-4-2-5(9)6(15(10,13)14)1-3(4)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)(H2,10,13,14)
SMILES NS(=O)(=O)c1cc(C(=O)O)c(Cl)cc1Cl
Nom IUPAC Acide 2,4-dichloro-5-sulfamoylbenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 270.09
Quantité 25 mg
Poids de la formule 268.9316 g/mol