Learn More
Acide 2,4-dichloro-5-sulfamoylbenzoïque, Mikromol™
Description
Acide 2,4-dichloro-5-sulfamoylbenzoïque, Mikromol
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoic Acid |
| CAS | 2736-23-4 |
| Noms d’analytes ou de composants | 2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoic Acid |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C7 H5 Cl2 N O4 S |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Furosemide Imp. B (EP), 2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoic Acid, Furosemide Impurity B |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H5Cl2NO4S/c8-4-2-5(9)6(15(10,13)14)1-3(4)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)(H2,10,13,14) |
| Type de solution | Purs, non dilués |
| SMILES | NS(=O)(=O)c1cc(C(=O)O)c(Cl)cc1Cl |
| Afficher plus |