Learn More
2,4-dichloro-6,7-diméthoxyquinazoline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10737792 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10737792 5 g Flacon en verre 5g
10012021 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10737792 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 342550050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 27631-29-4 | C10H8Cl2N2O2 | 259.086 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27631-29-4
Numéro MDL MFCD00051733
Clé InChI DGHKCBSVAZXEPP-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 520327
Nom IUPAC 2,4-dichloro-6,7-diméthoxyquinazoline
SMILES COC1=C(C=C2C(=C1)C(=NC(=N2)Cl)Cl)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4-Dichloro-6, 7-dimethoxyquinazoline
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 172°C to 177°C
Couleur Beige à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C10H8Cl2N2O2
Quantité 5 g
Synonyme 2,4-dichloro-6,7-dimethoxy-quinazoline, 2,4-dichloro-6,7-dimethoxy quinazoline, quinazoline, 2,4-dichloro-6,7-dimethoxy, 2-chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-yl chloride, quinazoline,2,4-dichloro-6,7-dimethoxy, doxazosin impurity e, doxazosin mesilate impurity e ep, pubchem9430, usp doxazosin related compound e usp, acmc-209gyd
Poids moléculaire (g/mol) 259.09
Poids de la formule 259.09
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.