Learn More
Acide 2,4-dichlorobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-104189 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
5g
Code produit. 10031980
Marque: Thermo Scientific Acros 160900050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 50-84-0 | C7H4Cl2O2 | 191.01 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-84-0
Formule moléculaire C7H4Cl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 191.01
Numéro MDL MFCD00002414
Clé InChI ATCRIUVQKHMXSH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoic acid, 2,4-dichloro, 2,4-dichlorobenzoesyre, 2,4 dichlorobenzoic acid, 2,4-dichloro-benzoic acid, 2,4-dichlorobenzoicacid, ccris 9472, furosemide impurity e, pubchem21313, acmc-209kqh, wln: qvr bg dg
CID PubChem 5787
ChEBI CHEBI:30748
Nom IUPAC Acide 2,4-dichlorobenzoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4-Dichlorobenzoic acid
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 160.0°C to 164.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition >200.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Cl2C6H3CO2H
Quantité 5 g
Beilstein 09, 342
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.36g/L (15°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone,insoluble in heptane
Poids de la formule 191.01
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,4-Dichlorobenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.