Learn More
Acide 2,4-dichlorobenzoïque, Mikromol™
Description
Acide 2,4-dichlorobenzoïque
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,4-Dichlorobenzoic acid |
| CAS | 50-84-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | 2,4-Dichlorobenzoic acid |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C7 H4 Cl2 O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | 2,4-Dichlorobenzoic Acid, Furosemide Imp. E (EP), 2,4-Dichlorobenzyl Alcohol Impurity E, Furosemide Impurity E, NSC 578, Furosemide EP Impurity E |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H4Cl2O2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,(H,10,11) |
| SMILES | O=C(C1=CC=C(Cl)C=C1Cl)O |
| Nom IUPAC | Acide 2,4-dichlorobenzoïque |
| Afficher plus |