missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,4-Dichlorobenzoic Acid, TRC

Code produit. 30133127
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
30133127 10 g 10g
30138767 50 g 50g
17973095 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 30133127 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD43195510G

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 50-84-0
Nom chimique ou matériau 2,4-Dichlorobenzoic acid
Poids de la formule 189.9588
Formule InChI InChI=1S/C7H4Cl2O2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,(H,10,11)
Nom IUPAC 2,4-dichlorobenzoic acid
Formule moléculaire C7 H4 Cl2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 191.01
SMILES OC(=O)c1ccc(Cl)cc1Cl
Synonyme 2,4-Dichlorobenzoic acid, NSC 578

Spécification

Quantité 10 g
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.