Learn More
Alcool 2,4-dichlorobenzylique, LoGiCal
Code produit 30460463
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30460463 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30460463 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0739.00
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-dichlorobenzyl alcohol
CAS 1777-82-8
Noms d’analytes ou de composants 2,4-dichlorobenzyl alcohol
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C7 H6 Cl2 O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme (2,4-Dichlorophenyl)methanol, 2,4-Dichlorobenzenemethanol, 2,4-Dichlorobenzyl alcohol, Dybenal, Myacide, Myacide SP, NSC 15635, Rapidosept, Oxiconazole Related Compound D
Formule InChI InChI=1S/C7H6Cl2O/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-3,10H,4H2
Type de solution Neat
SMILES OCc1ccc(Cl)cc1Cl
Nom IUPAC (2,4-dichlorophényl)méthanol
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 177.03
Quantité 10 mg
Poids de la formule 175.9796 g/mol