Learn More
Alcool 2,4-dichlorobenzylique, Mikromol™
Code produit 17931986
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17931986 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17931986 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0739.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Alcool 2,4-dichlorobenzylique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-dichlorobenzyl alcohol
CAS 1777-82-8
Noms d’analytes ou de composants 2,4-dichlorobenzyl alcohol
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H6 Cl2 O
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme (2,4-Dichlorophenyl)methanol, 2,4-Dichlorobenzenemethanol, 2,4-Dichlorobenzyl alcohol, Dybenal, Myacide, Myacide SP, NSC 15635, Rapidosept, Oxiconazole Related Compound D
Formule InChI InChI=1S/C7H6Cl2O/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-3,10H,4H2
SMILES OCc1ccc(Cl)cc1Cl
Nom IUPAC (2,4-dichlorophényl)méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 177.03
Quantité 250 mg
Poids de la formule 175,9796 g/mol